Kluczowe dokumenty
EHU142671
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MAN1A1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCAGTGGAACTTGGGGTAAAATTGCTACCTGCATTTCATACTCCCTCTGGAATACCTTGGGCATTGCTGAATATGAAAAGTGGTATTGGAAGGAACTGGCCCTGGGCCTCTGGAGGCAGCAGTATTCTGGCAGAATTTGGAACCCTGCATTTGGAGTTTATGCACTTGAGCCACTTATCAGGAAACCCCATCTTTGCTGAAAAGGTAATGAATATTCGAACAGTACTGAACAAACTGGAAAAACCACAAGGCCTTTATCCTAACTATCTGAATCCCAGTAGTGGACAGTGGGGTCAACATCATGTATCAGTTGGAGGACTTGGAGACAGCTTCTATGAGTATTTGCTGAAGGCCTGGTTAATGTCTGACAAGACAGATCTGGAAGCTAAGAAGATGTATTTTGATGCTGTTCAGGCTATCG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Karen Legler et al.
British journal of cancer, 118(6), 847-856 (2018-01-31)
Alterations in protein glycosylation have been related to malignant transformation and tumour progression. We recently showed that low mRNA levels of Golgi alpha-mannosidase MAN1A1 correlate with poor prognosis in breast cancer patients. We analysed the role of MAN1A1 on a