Kluczowe dokumenty
EHU138541
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human KCNC3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCTCATCTCCATCACCACCTTCTGCCTGGAAACCCATGAGGGCTTCATCCATATTAGCAACAAGACGGTGACCCAGGCCTCCCCGATCCCCGGGGCACCTCCGGAGAACATCACCAACGTGGAGGTGGAGACGGAGCCCTTCCTGACCTACGTGGAGGGGGTGTGCGTGGTCTGGTTCACCTTCGAGTTCCTCATGCGCATCACCTTCTGCCCAGACAAGGTGGAGTTTCTTAAAAGCAGCCTCAACATCATCGACTGTGTGGCCATCCTGCCCTTCTATCTCGAGGTGGGCCTCTCGGGCCTCAGCTCCAAGGCCGCCAAAGACGTGCTGGGCTTCCTGCGGGTGGTCCGCTTCGTCCGCATCCTGCGCATCTTCAAGCTGACCCGGCACTTCGTGGGGCTGCGCGTGCTGGGACACACGCTCCGCGCCAGCACCAACGAGTTCCTGCTGCTCATCATCTTCCTGGCCCTGGGGGTGCTCATCTTCGCCACCATGATTTACTACGCTGAGCGCATTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Min Seok Song et al.
PloS one, 11(2), e0148633-e0148633 (2016-02-06)
Voltage-gated K+ (Kv) channels are well known to be involved in cell proliferation. However, even though cell proliferation is closely related to cell differentiation, the relationship between Kv channels and cell differentiation remains poorly investigated. This study demonstrates that Kv3.3