Kluczowe dokumenty
EHU134591
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PDE4B
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCCAGGAAAGAGACCTCCTAAAGACATTCAGAATCTCATCTGACACATTTATAACCTACATGATGACTTTAGAAGACCATTACCATTCTGACGTGGCATATCACAACAGCCTGCACGCTGCTGATGTAGCCCAGTCGACCCATGTTCTCCTTTCTACACCAGCATTAGACGCTGTCTTCACAGATTTGGAGATCCTGGCTGCCATTTTTGCAGCTGCCATCCATGACGTTGATCATCCTGGAGTCTCCAATCAGTTTCTCATCAACACAAATTCAGAACTTGCTTTGATGTATAATGATGAATCTGTGTTGGAAAATCATCACCTTGCTGTGGGTTTCAAACTGCTGCAAGAAGAACACTGTGACATCTTCATGAATCTCACCAAGAAGCAGCGTCAGACAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xue-Qi Liu et al.
Biochemical pharmacology, 180, 114132-114132 (2020-07-06)
Acute kidney injury (AKI), characterized by a rapid decline in renal function, is triggered by an acute inflammatory response that leads to kidney damage. An effective treatment for AKI is lacking. Using in vitro and in vivo AKI models, our
Dan Li et al.
International immunopharmacology, 90, 107176-107176 (2020-11-28)
Roflupram (ROF) is a novel phosphodiesterase 4 inhibitor. We previously found that ROF suppressed the production of pro-inflammatory factors in microglial cells; however, the underlying mechanisms are largely unknown. The present study aimed to elucidate the underlying molecular mechanisms of
Jiahong Zhong et al.
Free radical biology & medicine, 135, 87-101 (2019-03-01)
The etiology of Parkinson's disease (PD) is generally not well understood, but it is believed to involve excessive oxidative insult. Hence, identifying therapeutic targets and compounds that exhibit protective effects against oxidative damage is a reasonable strategy to slow down
Hongyan Ma et al.
Biochemical and biophysical research communications, 450(4), 1560-1567 (2014-07-16)
Acute lung injury (ALI), acute respiratory distress syndrome (ARDS), is actually involved in an ongoing and uncontrolled inflammatory response in lung tissues. Although extensive studies suggested that phospodiesterase type 4B (PDE4B) may be related to inflammation, the underlying cell biological