Kluczowe dokumenty
EHU124091
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FGF5
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CATTCTTTCCACTGAATGCATAATGTTTAAATAGCATAAAATGAAATGCTACAAAAATTGAACTAATTTATACTTTAAAGTATTTCTGGGTTAAATGAAACAATGAAATTTTTTAGTATGTTCAACTCTCATCCAAATGGCATATGACCCTGTTTACACAGCCTAAAGCTAAAAATATTACTCTAGTTTATTCTAATCTATTGTTAAGTATTGTGCACTGTATACCAAGTTCTTAGGGCACATGAAAAATTTTAGCTGCCAAACAGGAACTAGTAAACATATGTTCCTAATAAGTGAAGGGAAAGATAATAATGATGGTCAACAATAAGCCACGTCAATGCATAAGTTGTATAGGCTAAATGTTGCTTGTAGGCTACATTAAACTCAAATGTAATAGTTTATCTTATACTCCTGGTTTGATTTGATTAGCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sara Ghassemi et al.
Oncotarget, 8(50), 87750-87762 (2017-11-21)
Although FGF5 mRNA was previously found expressed in some melanoma cell lines in contrast to normal human melanocytes, neither its contribution to melanoma growth nor its expression in melanoma tissue has been investigated. Here we demonstrate that ectopic overexpression of
Yanjuan Zhou et al.
Journal of cellular biochemistry (2018-12-07)
The morbidity and mortality rates of nonsmall-cell lung cancer (NSCLC) have increased in recent years. We aimed to explore the biological role of fibroblast growth factor 5 (FGF5) in NSCLC. We first established that the expression of FGF5 was increased