Kluczowe dokumenty
EHU122731
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HIPK1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATGTTGCCCCAAATACAAGCACAAATCTAACCATGAGCTTCAGCAATCAGCTCAATACAGTGCACAATCAGGCCAGTGTTCTAGCTTCCAGTTCTACTGCAGCAGCTGCTACTCTTTCTCTGGCTAATTCAGATGTCTCACTACTAAACTACCAGTCAGCTTTGTACCCATCATCTGCTGCACCAGTTCCTGGAGTTGCCCAGCAGGGTGTTTCCTTGCAGCCTGGAACCACCCAGATTTGCACTCAGACAGATCCATTCCAACAGACATTTATAGTATGTCCACCTGCGTTTCAAACTGGACTACAAGCAACAACAAAGCATTCTGGATTCCCTGTGAGGATGGATAATGCTGTACCGATTGTACCCCAGGCACCAGCTGCTCAGCCACTACAGATTCAGTCAGGAGTTCTCACGCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yulei Shang et al.
PLoS biology, 11(4), e1001527-e1001527 (2013-04-09)
Several critical events dictate the successful establishment of nascent vasculature in yolk sac and in the developing embryos. These include aggregation of angioblasts to form the primitive vascular plexus, followed by the proliferation, differentiation, migration, and coalescence of endothelial cells.