Kluczowe dokumenty
EHU121691
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ATAD2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGAAACCTACCACCGGACACGTGCTTTAAGATCTTTGAGAAAAGATGCACAGAATTCTTCAGATTCTAGTTTTGAGAAGAATGTGGAAATAACGGAGCAACTTGCTAATGGCAGGCATTTTACAAGGCAGTTGGCCAGACAGCAGGCTGATAAAAAAAAAGAAGAGCACAGAGAAGACAAAGTGATTCCAGTTACTCGGTCATTGAGGGCTAGAAACATCGTTCAAAGTACAGAACACTTACATGAAGATAATGGTGATGTTGAAGTGCGTCGAAGTTGTAGGATTAGAAGTCGTTATAGTGGTGTAAACCAGTCCATGCTGTTTGACAAACTTATAACTAACACTGCTGAAGCTGTACTTCAAAAAATGGATGACATGAAGAAGATGCGTAGACAGCGAATGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Hong et al.
Neoplasma, 63(6), 846-855 (2016-08-28)
Colorectal cancer is one of the most common malignant tumors with a high rate of distant metastasis, postoperative recurrence and mortality. ATPase family AAA domain-containing protein 2 (ATAD2), a member of ATPase family, is highly expressed in various cancers, including
Le Zheng et al.
Oncology reports, 33(5), 2337-2344 (2015-03-31)
The ATPase family AAA domain-containing protein 2 (ATAD2) is associated with many cellular processes, such as cell proliferation, invasion and migration. However, the molecular biological function of the ATAD2 gene in cervical cancer is unclear. The purpose of this study
Wen-Jing Lu et al.
Oncotarget, 6(39), 41722-41735 (2015-10-27)
The ATPase family, AAA domain containing 2 (ATAD2) is highly expressed in multiple cancers. We aim to understand the clinical and biological significance of ATAD2 over-expression in hepatocellular carcinoma (HCC), as a means to validate it as a therapeutic target