Kluczowe dokumenty
EHU121291
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ADAMTS5
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCCTGGAAGTGAGCAAGAACGCTGCCACCACACTCAAGAACTTTTGCAAGTGGCAGCACCAACACAACCAGCTGGGAGATGACCATGAGGAGCACTACGATGCAGCTATCCTGTTTACTCGGGAGGATTTATGTGGGCATCATTCATGTGACACCCTGGGAATGGCAGACGTTGGGACCATATGTTCTCCAGAGCGCAGCTGTGCTGTGATTGAAGACGATGGCCTCCACGCAGCCTTCACTGTGGCTCACGAAATCGGACATTTACTTGGCCTCTCCCATGACGATTCCAAATTCTGTGAAGAGACCTTTGGTTCCACAGAAGATAAGCGCTTAATGTCTTCCATCCTTACCAGCATTGATGCATCTAAGCCCTGGTCCAAATGCACTTCAGCCACCATCACAGAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zheng Li et al.
PloS one, 9(10), e109595-e109595 (2014-10-10)
The mechanistic basis of obesity-associated intervertebral disc degeneration (IDD) is unclear. Aberrant expression of aggrecan and its degrading enzymes ADAMTS-4 and ADAMTS-5 is implicated in the development of IDD. Here, we investigated the effect of leptin, a hormone with increased