Kluczowe dokumenty
EHU119651
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ID2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCCAGAACAAGAAGGTGAGCAAGATGGAAATCCTGCAGCACGTCATCGACTACATCTTGGACCTGCAGATCGCCCTGGACTCGCATCCCACTATTGTCAGCCTGCATCACCAGAGACCCGGGCAGAACCAGGCGTCCAGGACGCCGCTGACCACCCTCAACACGGATATCAGCATCCTGTCCTTGCAGGCTTCTGAATTCCCTTCTGAGTTAATGTCAAATGACAGCAAAGCACTGTGTGGCTGAATAAGCGGTGTTCATGATTTCTTTTATTCTTTGCACAACAACAACAACAACAAATTCACGGAATCTTTTAAGTGCTGAACTTATTTTTCAACCATTTCACAAGGAGGACAAGTTGAATGGACCTTTTTAAAAAGAAAAAAAAAATGGAAGGAAAACTAAGAATGATCATCTTCCCAGGGTGTTCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yin Liu et al.
Breast cancer research and treatment, 175(1), 77-90 (2019-02-07)
Ductal carcinoma in situ (DCIS) is a non-invasive form of breast cancer which could progress to or recur as invasive breast cancer. The underlying molecular mechanism of DCIS progression is yet poorly understood, and appropriate biomarkers to distinguish benign form
Yilin Pan et al.
Molecular immunology, 128, 106-115 (2020-10-31)
The aims of the present study were to investigate the signaling mechanisms for sphingosine-1-phosphate (S1P)-induced airway smooth muscle cells (ASMCs) proliferation and to explore the effect of activation of adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK) on S1P-induced ASMCs proliferation and its
Pei-Suen Tsou et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 68(12), 2975-2985 (2016-08-03)
Vascular dysfunction represents a disease-initiating event in systemic sclerosis (SSc; scleroderma). Results of recent studies suggest that epigenetic dysregulation impairs normal angiogenesis and can result in abnormal patterns of blood vessel growth. Histone deacetylases (HDACs) control endothelial cell (EC) proliferation