Kluczowe dokumenty
EHU119241
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CAMK4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTTCTTCGCCTCTCACATCCAAACATTATAAAACTTAAAGAGATATTTGAAACCCCTACAGAAATCAGTCTGGTCCTAGAACTCGTCACAGGAGGAGAACTGTTTGATAGGATTGTGGAAAAGGGATATTACAGTGAGCGAGATGCTGCAGATGCCGTTAAACAAATCCTGGAGGCAGTTGCTTATCTACATGAAAATGGGATTGTCCATCGTGATCTCAAACCAGAGAATCTTCTTTATGCAACTCCAGCCCCAGATGCACCACTCAAAATCGCTGATTTTGGACTCTCTAAAATTGTGGAACATCAAGTGCTCATGAAGACAGTATGTGGAACCCCAGGGTACTGCGCACCTGAAATTCTTAGAGGTTGTGCCTATGGACCTGAGGTGGACATGTGGTCTGTAGGAATAATCACCTACATCTTACTTTGTGGATTTGAACCATTCTATGATGAAAGAGGCGATCAGTTCATGTTCAGGAGAATTCTGAATTGTGAATATTACTTTATCTCCCCCTGGTGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
DanDan Shi et al.
Inflammation, 41(1), 199-212 (2017-10-04)
The objective of this study is to investigate the role of Calmodulin-dependent protein kinase IV (CaMKIV) in Cardiotoxin (CTX)-induced mice muscle inflammation. CTX injection i.m. was performed to induce B6 mice acute tibialis anterior (TA) muscle injury. The mice were
Kunihiro Ichinose et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 68(4), 944-952 (2015-12-05)
Kidney podocytes and their slit diaphragms prevent urinary protein loss. T cells from patients with systemic lupus erythematosus display increased expression of calcium/calmodulin-dependent protein kinase IV (CaMKIV). The present study was undertaken to investigate the role of CaMKIV in podocyte
Kayaho Maeda et al.
The Journal of clinical investigation, 128(8), 3445-3459 (2018-07-10)
Podocyte malfunction occurs in autoimmune and nonautoimmune kidney disease. Calcium signaling is essential for podocyte injury, but the role of Ca2+/calmodulin-dependent kinase (CaMK) signaling in podocytes has not been fully explored. We report that podocytes from patients with lupus nephritis
Xueyuan Zhou et al.
Immunology, 143(2), 287-299 (2014-04-30)
Prostaglandin E2 (PGE2 ) is an important inducer of inflammation, which is also closely linked to the progress of tumours. In macrophages, PGE2 production is regulated by arachidonic acid release and cyclooxygenase-2 (COX-2) expression. In the present study, we found
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU119241-20UG4061828553129
EHU119241-50UG4061828317486