EHU119131
MISSION® esiRNA
targeting human SLC25A21
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GTCACCAGCATTGACATTCGCCATTGCTGGATTGGGATCTGGACTAACAGAAGCCATTGTAGTTAACCCTTTTGAGGTAGTAAAAGTTGGCTTGCAAGCAAATCGGAACACATTTGCAGAGCAACCATCCACTGTGGGTTATGCAAGACAAATCATTAAGAAGGAAGGCTGGGGACTCCAGGGCCTCAACAAAGGATTAACTGCAACTTTGGGACGACATGGAGTTTTCAACATGGTTTATTTTGGCTTCTACTACAATGTCAAAAACATGATTCCTGTCAATAAGGATCCAATCTTGGAGTTTTGGAGAAAATTTGGGATTGGTCTTCTCTCGGGGACAATAGCCTCAGTCATTAACATCCCTTTTGATGTTGCCAAAAGTAGGATTCAAGGGCCTCAACCAGTTCCTGGAGAGATCAAGTACAGAACCTGTTTTAAAACAATGGCAACAGTCTATCAGGAAGAAGGGATTTTAGCTTTGTACAAAGGCCTGCTTCCCAAGATTATGAGACTTGGACCAGGTGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SLC25A21(89874) , SLC25A21(89874)