Kluczowe dokumenty
EHU115021
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NF1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TATGGATCGGCTGTTGTCCTTAATGGTGTGTAACCATGAGAAAGTGGGACTTCAAATACGGACCAATGTTAAGGATCTGGTGGGTCTAGAATTGAGTCCTGCTCTGTATCCAATGCTATTTAACAAATTGAAGAATACCATCAGCAAGTTTTTTGACTCCCAAGGACAGGTTTTATTGACTGATACCAATACTCAATTTGTAGAACAAACCATAGCTATAATGAAGAACTTGCTAGATAATCATACTGAAGGCAGCTCTGAACATCTAGGGCAAGCTAGCATTGAAACAATGATGTTAAATCTGGTCAGGTATGTTCGTGTGCTTGGGAATATGGTCCATGCAATTCAAATAAAAACGAAACTGTGTCAATTAGTTGAAGTAATGATGGCAAGGAGAGATGACC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dana Rabara et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(44), 22122-22131 (2019-10-16)
KRAS mutations occur in ∼35% of colorectal cancers and promote tumor growth by constitutively activating the mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway. KRAS mutations at codons 12, 13, or 61 are thought to prevent GAP protein-stimulated GTP hydrolysis and render KRAS-mutated
K Mellert et al.
Scientific reports, 8(1), 6171-6171 (2018-04-20)
In Neurofibromatosis 1 (NF1) germ line loss of function mutations result in reduction of cellular neurofibromin content (NF1+/-, NF1 haploinsufficiency). The Ras-GAP neurofibromin is a very large cytoplasmic protein (2818 AA, 319 kDa) involved in the RAS-MAPK pathway. Aside from regulation
Ritsuko Harigai et al.
Scientific reports, 8(1), 6069-6069 (2018-04-19)
Neurofibromatosis type 1 (NF1) is caused by germline mutations in the NF1 gene and is characterized by café au lait spots and benign tumours known as neurofibromas. NF1 encodes the tumour suppressor protein neurofibromin, which negatively regulates the small GTPase
Ze-Yi Zheng et al.
Cancer cell, 37(3), 387-402 (2020-03-07)
We report that neurofibromin, a tumor suppressor and Ras-GAP (GTPase-activating protein), is also an estrogen receptor-α (ER) transcriptional co-repressor through leucine/isoleucine-rich motifs that are functionally independent of GAP activity. GAP activity, in turn, does not affect ER binding. Consequently, neurofibromin
Lionel Larribere et al.
Pigment cell & melanoma research, 28(4), 407-416 (2015-04-01)
Neurofibromatosis type 1 (NF1) is a frequent genetic disease leading to the development of Schwann cell-derived neurofibromas or melanocytic lesions called café-au-lait macules (CALMs). The molecular mechanisms involved in CALMs formation remain largely unknown. In this report, we show for
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU115021-20UG4061828615162
EHU115021-50UG4061828379927