Kluczowe dokumenty
EHU114811
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TRIM26
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAGCGCATATCATCTCATGGGGTCCAGAGTGGAGTCCAGGCTTCTCTGAAACCAGGGCTGAGCATATTTCCATAGCCAAGGAGGTGGGACTCCCTGGAGCTATCTGTGGTCTTAGGGAAGGATCCAGACATACACGGCTTTGGGGTACAAGCTGTGATCACTGATCAATAAATTATCTCTAGATTGGTCCTTGTGAGGGGAGTTTTAAGAATCCAGAACATCTTGCTCTTGATCAGCACATCCAAAAACACCAAGACAAACATCCAGTGGAGCAGAACCTCTCCTGCCTCGGGAGTTCTGACCGGGTTCCCCAGCAGGGTGTTAAGCCTCTGTCTCTGGCCCTACCAGCATCCAGGTTCCACTTTCCTAGGAGAGAGTGGAGATGGGAAGACAGGGAAAGGAAGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sarah C Williams et al.
Molecular and cellular biology, 38(12) (2018-04-04)
Endonuclease III-like protein 1 (NTH1) is a DNA glycosylase required for the repair of oxidized bases, such as thymine glycol, within the base excision repair pathway. We examined regulation of NTH1 protein by the ubiquitin proteasome pathway and identified the