Kluczowe dokumenty
EHU111771
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HS6ST1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CACGCCCAGGAAGTTCTACTACATCACCCTGCTACGAGACCCCGTGTCCCGCTACCTGAGCGAGTGGCGGCATGTGCAGAGGGGTGCCACGTGGAAGACGTCGTTGCATATGTGTGATGGGCGCACGCCCACGCCTGAGGAGCTGCCGCCCTGCTACGAGGGCACGGACTGGTCGGGCTGCACGCTACAGGAGTTCATGGACTGCCCGTACAACCTGGCCAACAACCGCCAGGTGCGCATGCTGGCCGACCTGAGCCTGGTGGGCTGCTACAACCTGTCCTTCATCCCCGAGGGCAAGCGGGCCCAGCTGCTGCTCGAGAGCGCCAAGAAGAACCTGCGGGGCATGGCCTTCTTCGGCCTGACCGAGTTCCAGCGCAAGACGCAGTACCTGTTCGAGCGGACGTTCAACCTCAAGTTCATCCGGCCCTTCATGCAGTACAATAGCACGCG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anastasios Chanalaris et al.
The American journal of pathology, 189(3), 632-647 (2018-12-17)
Osteoarthritis (OA) is a common degenerative joint disease, characterized by cartilage loss and subchondral bone remodeling in response to abnormal mechanical load. Heparan sulfate (HS) proteoglycans bind to many proteins that regulate cartilage homeostasis, including growth factors, morphogens, proteases, and