Kluczowe dokumenty
EHU110101
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CHAF1B
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGTGCGTTTTTCTCCAACTGGGGAAATTTTAGCATCGGGAGGAGATGATGCTGTCATCCTATTGTGGAAGGTGAATGATAACAAGGAGCCGGAGCAGATCGCTTTTCAGGATGAGGACGAGGCCCAGCTGAACAAGGAGAACTGGACGGTTGTGAAGACTCTGCGGGGCCACTTAGAAGATGTGTATGATATTTGCTGGGCAACTGATGGGAATTTAATGGCTTCTGCCTCTGTGGATAACACAGCCATCATATGGGATGTCAGCAAAGGACAAAAGATATCAATTTTTAATGAACATAAAAGTTATGTCCAAGGAGTAACCTGGGACCCTTTGGGTCAATATGTTGCTACTCTGAGCTGTGACAGGGTGCTGCGAGTATACAGTATACAGAAGAAGCGTGTGGCTT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ana P Gomes et al.
Cancer cell, 36(4), 402-417 (2019-10-01)
Metastasis is the leading cause of cancer mortality. Chromatin remodeling provides the foundation for the cellular reprogramming necessary to drive metastasis. However, little is known about the nature of this remodeling and its regulation. Here, we show that metastasis-inducing pathways