Kluczowe dokumenty
EHU109561
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PSMD4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GAAGGTGGCAAGATGGTGTTGGAAAGCACTATGGTGTGTGTGGACAACAGTGAGTATATGCGGAATGGAGACTTCTTACCCACCAGGCTGCAGGCCCAGCAGGATGCTGTCAACATAGTTTGTCATTCAAAGACCCGCAGCAACCCTGAGAACAACGTGGGCCTTATCACACTGGCTAATGACTGTGAAGTGCTGACCACACTCACCCCAGACACTGGCCGTATCCTGTCCAAGCTACATACTGTCCAACCCAAGGGCAAGATCACCTTCTGCACGGGCATCCGCGTGGCCCATCTGGCTCTGAAGCACCGACAAGGCAAGAATCACAAGATGCGCATCATTGCCTTTGTGGGAAGCCCAGTGGAGGACAATGAGAAGGATCTGGTGAAACTGGCTAAACGCCTCAAGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pere Dosta et al.
Cardiovascular engineering and technology, 12(1), 114-125 (2021-01-22)
Endothelial cell (EC) dysfunction underlies the pathology of multiple disease conditions including cardiovascular and pulmonary diseases. Dysfunctional ECs have a distinctive gene expression profile compared to healthy ECs. RNAi therapy is a powerful therapeutic approach that can be used to
Ai-Guo Ma et al.
The Kaohsiung journal of medical sciences, 35(10), 591-597 (2019-06-05)
Proteasome 26S subunit non-ATPase 4 (PSMD4) is an important proteasome ubiquitin receptor and plays a key role in endoplasmic reticulum stress (ERS). However, the study of PSMD4 in esophageal cancer (EC) is relatively rare. Here, we found that the expression
Emma-Kate Loveday et al.
The Journal of general virology, 96(Pt 1), 30-39 (2014-09-23)
A common critical cellular event that many human enveloped viruses share is the requirement for proteolytic cleavage of the viral glycoprotein by furin in the host secretory pathway. For example, the furin-dependent proteolytic activation of highly pathogenic (HP) influenza A
Lin Wang et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 22(12), 1079-1087 (2015-11-10)
Dihydrotanshinone I (DHTS) was previously reported to exhibit the most potent anti-cancer activity among several tanshinones in colon cancer cells. Its cytotoxic action was reactive oxygen species (ROS) dependent but p53 independent. To further study the anti-cancer activity of DHTS
T P H Nguyen et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 93(7), 795-805 (2015-02-27)
Fetal growth restriction (FGR) affects up to 5 % of pregnancies worldwide, and trophoblast function plays a significant role on the outcome. An epidemiological study has linked vitamin D deficiency to adverse perinatal outcomes, which include decreased birth weight. The