EHU107101
MISSION® esiRNA
targeting human PPIA
About This Item
Polecane produkty
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGGTGTTTGGCAAAGTGAAAGAAGGCATGAATATTGTGGAGGCCATGGAGCGCTTTGGGTCCAGGAATGGCAAGACCAGCAAGAAGATCACCATTGCTGACTGTGGACAACTCGAATAAGTTTGACTTGTGTTTTATCTTAACCACCAGATCATTCCTTCTGTAGCTCAGGAGAGCACCCCTCCACCCCATTTGCTCGCAGTATCCTAGAATCTTTGTGCTCTCGCTGCAGTTCCCTTTGGGTTCCATGTTTTCCTTGTTCCCTCCCATGCCTAGCTGGATTGCAGAGTTAAGTTTATGATTATGAAATAAAAACTAAATAACAATTGTCCTCGTTTGAGTTAAGAGTGTTGATGTAGGCTTTATTTTAAGCAGTAATGGGTTACTTCTGAAACATCACTTGTTTGCTTAATTCTACACAGTACTTAGATTTTTTTTACTTTCCAGTCCCAGGAAGTGTCAATGTTTGTTGAGTGGAATATTGAAAATGTAGGCAGCAACTGGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PPIA(5478) , PPIA(5478)