QC1549
Dissolved Oxygen
certified reference material
Synonim(y):
Oxygen Saturation
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
producent / nazwa handlowa
RTC QCI-1375
stężenie
in hydrogen peroxide
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
food and beverages
format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?