Kluczowe dokumenty
EHU101701
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human EGFL6
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACACAGAAGAAGGGCCACAGTGCCTGTGTCCATCCTCAGGACTCCGCCTGGCCCCAAATGGAAGAGACTGTCTAGATATTGATGAATGTGCCTCTGGTAAAGTCATCTGTCCCTACAATCGAAGATGTGTGAACACATTTGGAAGCTACTACTGCAAATGTCACATTGGTTTCGAACTGCAATATATCAGTGGACGATATGACTGTATAGATATAAATGAATGTACTATGGATAGCCATACGTGCAGCCACCATGCCAATTGCTTCAATACCCAAGGGTC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jingnan An et al.
Oncogene, 38(12), 2123-2134 (2018-11-21)
EGFL6, a member of the EGF-like superfamily, plays an important role during embryonic development and has been implicated in promotion of tumor angiogenesis without affecting wound healing. There is very little known about the function of EGFL6 in cancer cells.