Kluczowe dokumenty
EHU098701
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MAPT
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AAGGTGACCTCCAAGTGTGGCTCATTAGGCAACATCCATCATAAACCAGGAGGTGGCCAGGTGGAAGTAAAATCTGAGAAGCTTGACTTCAAGGACAGAGTCCAGTCGAAGATTGGGTCCCTGGACAATATCACCCACGTCCCTGGCGGAGGAAATAAAAAGATTGAAACCCACAAGCTGACCTTCCGCGAGAACGCCAAAGCCAAGACAGACCACGGGGCGGAGATCGTGTACAAGTCGCCAGTGGTGTCTGGGGACACGTCTCCACGGCATCTCAGCAATGTCTCCTCCACCGGCAGCATCGACATGGTAGACTCGCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sheng Yi et al.
Journal of cell science, 132(6) (2019-02-21)
Tau protein (encoded by the gene microtubule-associated protein tau, Mapt) is essential for the assembly and stability of microtubule and the functional maintenance of the nervous system. Tau is highly abundant in neurons and is detectable in astrocytes and oligodendrocytes.
Tomi Rantamäki et al.
PloS one, 8(7), e68722-e68722 (2013-07-12)
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) importantly regulates learning and memory and supports the survival of injured neurons. Reduced BDNF levels have been detected in the brains of Alzheimer's disease (AD) patients but the exact role of BDNF in the pathophysiology of
Varun Balaji et al.
Autophagy, 14(12), 2139-2154 (2018-08-28)
Missorting of MAPT/Tau represents one of the early signs of neurodegeneration in Alzheimer disease. The triggers for this are still a matter of debate. Here we investigated the sorting mechanisms of endogenous MAPT in mature primary neurons using microfluidic chambers