Kluczowe dokumenty
EHU094491
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NPHS1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TATTCCCGAGGTTTCACAGGTGAAGATGAGGATATGGCCTTCCCTGGGCACTTGTATGATGAGGTAGAAAGAACGTACCCCCCGTCTGGAGCCTGGGGACCCCTCTACGATGAAGTGCAGATGGGACCCTGGGACCTCCACTGGCCTGAAGACACATATCAGGATCCAAGAGGAATCTATGACCAGGTGGCCGGAGACTTGGACACTCTGGAACCCGATTCTCTGCCCTTCGAGCTGAGGGGACATCTGGTGTAAGAGCCCTCTCAACCCCATTGTCCTGCACCTGCAGGAATTTACACTCCACTGGTCTCTCTCATTACAGCCTGGGCCGAGCTGGTTAGGTGAGCTCCATAAAACCCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hossein Tezval et al.
BMC cancer, 13, 199-199 (2013-04-24)
Significance of Urocortin (Ucn or UcnI), Ucn2, Ucn3 and their receptors, Corticotropin Releasing Factor Receptor 1 and 2 (CRFR1 and CRFR2), and the binding protein, Corticotropin-Releasing Hormone-Binding Protein (CRHBP) in oncology is growing rapidly. The objective of our study was
Jiyoun Lee et al.
Scientific reports, 7(1), 12346-12346 (2017-09-29)
Hypertrophy is a prominent feature of damaged podocytes in diabetic kidney disease (DKD). mTORC1 hyperactivation leads to podocyte hypertrophy, but the detailed mechanism of how mTORC1 activation occurs under pathological conditions is not completely known. Moreover, reduced nephrin tyrosine phosphorylation