Kluczowe dokumenty
EHU093591
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SIRT3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GAAACTGGGAAGCTTGATGGACCAGACAAATAGGATGATGGCTGCCCCCACACAATAAATGGTAACATAGGAGACATCCACATCCCAATTCTGACAAGACCTCATGCCTGAAGACAGCTTGGGCAGGTGAAACCAGAATATGTGAACTGAGTGGACACCCGAGGCTGCCACTGGAATGTCTTCTCAGGCCATGAGCTGCAGTGACTGGTAGGGCTGTGTTTACAGTCAGGGCCACCCCGTCACATATACAAAGGAGCTGCCTGCCTGTTTGCTGTGTTGAACTCTTCACTCTGCTGAAGCTCCTAATGGAAAAAGCTTTCTTCTGACTGTGACCCTCTTGAACTGAATCAGACCAACTGGAATCCCAGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Zastosowanie
3355 esiRNA został użyty do transfekcji komórek w celu namierzenia SIRT3.
Działania biochem./fizjol.
SIRT3 (sirtuina 3) jest deacetylazą mitochondrialną, która działa jako onkogen. Jest ona związana z inicjacją i progresją niektórych nowotworów. Jednak w niektórych przypadkach działa również antyonkogennie. Odgrywa główną rolę w aktywności mitochondriów poprzez deacetylację białek związanych z metabolizmem energetycznym, wytwarzaniem ATP, optymalizacją redoks i biogenezą mitochondriów. Bierze również udział w transkrypcji, wydzielaniu insuliny i apoptozie. Deacetylacja cyklofiliny-D przez SIRT3 hamuje związany z wiekiem przerost mięśnia sercowego. SIRT3 wykazuje również działanie neuroprotekcyjne.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mitochondrial SIRT3 mediates adaptive responses of neurons to exercise and metabolic and excitatory challenges.
Cheng A
Cell Metabolism, 23, 128-142 (2016)
Xiaokan Zhang et al.
Circulation, 137(19), 2052-2067 (2018-01-14)
Heart failure leads to mitochondrial dysfunction and metabolic abnormalities of the failing myocardium coupled with an energy-depleted state and cardiac remodeling. The mitochondrial deacetylase sirtuin 3 (SIRT3) plays a pivotal role in the maintenance of mitochondrial function through regulating the
Chao Song et al.
Free radical biology & medicine, 112, 616-630 (2017-09-16)
Mitochondrial reactive oxygen species (ROS) production has been implicated in the pathogenesis of fluoride toxicity in liver. Melatonin, an indolamine synthesized in the pineal gland, was previously shown to protect against sodium fluoride (NaF)-induced hepatotoxicity. This study investigated the protective
Cai Shumin et al.
Cell death discovery, 4, 52-52 (2018-05-16)
Genipin (GP) is commonly used to treat cardiovascular diseases; however, the protective action of GP against vascular hyperpermeability (VH) has not been reported. We previously reported that intrinsic apoptotic signaling (IAS) is involved in VH following hemorrhagic shock (HS). GP
Pro-Proliferative Function of Mitochondrial Sirtuin Deacetylase SIRT3 in Human Melanoma.
George J
The Journal of Investigative Dermatology, 136, 809-809 (2016)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU093591-20UG4061831356236
EHU093591-50UG4061828363216