Kluczowe dokumenty
EHU089321
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CD36
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCCGACGTTAATCTGAAAGGAATCCCTGTGTATAGATTTGTTCTTCCATCCAAGGCCTTTGCCTCTCCAGTTGAAAACCCAGACAACTATTGTTTCTGCACAGAAAAAATTATCTCAAAAAATTGTACATCATATGGTGTGCTAGACATCAGCAAATGCAAAGAAGGGAGACCTGTGTACATTTCACTTCCTCATTTTCTGTATGCAAGTCCTGATGTTTCAGAACCTATTGATGGATTAAACCCAAATGAAGAAGAACATAGGACATACTTGGATATTGAACCTATAACTGGATTCACTTTACAATTTGCAAAACGGCTGCAGGTCAACCTATTGGTCAAGCCATCAGAAAAAATTCAAGTATTAAAGAATCTGAAGAGGAACTATATTGTGCCTATTCTTTGGCTTAATGAGACTGGGACCATTGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xia Chu et al.
Molecular nutrition & food research, 59(8), 1491-1503 (2015-05-07)
Ursolic acid (UA) is a triterpenoid compound with multifold biological functions. Our previous studies have reported that UA protects against high-fat diet-induced obesity and improves insulin resistance (IR). However, the potential mechanisms are still undefined. Free fatty acid (FFA) metabolism
Xiaoxiao Yang et al.
The Journal of biological chemistry, 290(36), 21788-21799 (2015-07-19)
The glutathione (GSH)-dependent antioxidant system has been demonstrated to inhibit atherosclerosis. Macrophage CD36 uptakes oxidized low density lipoprotein (oxLDL) thereby facilitating foam cell formation and development of atherosclerosis. It remains unknown if GSH can influence macrophage CD36 expression and cellular