Kluczowe dokumenty
EHU081131
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TUFT1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTGCTGTGAAAACTCCCAGAGTCTCTTTAGGGATTTTCCCTAAGGTGTACCACCAGGCACACCTCAGTCTTCTTGACCCAGAGCCTGAAAACTGTTTTCACTGGGTTCCACCAGTCCCAGCAAAATCCTCTTTGTATTTATTTTGCTAAGTTATTGGTGGTTTTGCTTACATCTCATGATTGATATAATACCAAAGTTCTATAGCCTTCTCTTGCAGTATTTGGATTTGCTTGAAACCGGGAAAACTGTTCCCATTAGGCTTGTTAATGTCAGAGTGACACTATTATGAATCTTTCTCTCCCTTTCCTCTGCCTGTTTCTTCTCTCTTTCTCCTTCAAACTTGCTCTGCAGCTAAGGAAGGTGAGTCTACTTTCCCTGAGGCTTTGGGGTCAGAGTATATGTTGTTTGGAGAAAGAGGGCAATCAGGACTCTTCTGGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dekel Shilo et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 68(1), 135-143 (2019-03-25)
Nerve growth factor (NGF) promotes pleiotropic gene transcription-dependent biological effects, in neuronal and non-neuronal cells, including survival, proliferation, differentiation, neuroprotection, pain, and angiogenesis. It is hypothesized that during odontogenesis, NGF may be implicated in morphogenetic and mineralization events by affecting