Kluczowe dokumenty
EHU076011
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FCGRT
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGCTCCTGCTCTTTCTCCTTCCTGGGAGCCTGGGCGCAGAAAGCCACCTCTCCCTCCTGTACCACCTTACCGCGGTGTCCTCGCCTGCCCCGGGGACTCCTGCCTTCTGGGTGTCCGGCTGGCTGGGCCCGCAGCAGTACCTGAGCTACAATAGCCTGCGGGGCGAGGCGGAGCCCTGTGGAGCTTGGGTCTGGGAAAACCAGGTGTCCTGGTATTGGGAGAAAGAGACCACAGATCTGAGGATCAAGGAGAAGCTCTTTCTGGAAGCTTTCAAAGCTTTGGGGGGAAAAGGTCCCTACACTCTGCAGGGCCTGCTGGGCTGTGAACTGGGCCCTGACAACACCTCGGTGCCCACCGCCAAGTTCGCCCTGAACGGCGAGGAGTTCATGAATTTCGACCTCAAGCAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kunihiro Ichinose et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 68(4), 944-952 (2015-12-05)
Kidney podocytes and their slit diaphragms prevent urinary protein loss. T cells from patients with systemic lupus erythematosus display increased expression of calcium/calmodulin-dependent protein kinase IV (CaMKIV). The present study was undertaken to investigate the role of CaMKIV in podocyte
Huiqin Liu et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 296, 40-53 (2019-01-18)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is a dominantly (~95%) KRAS-mutant cancer that has extremely poor prognosis, in part this is due to its strong intrinsic resistance towards almost all therapeutic agents. PDAC relies heavily on KRAS-transformed metabolism, including enhanced macropinocytosis and
Rafal Swiercz et al.
Oncotarget, 8(2), 3528-3541 (2016-12-16)
Tumor cells rely on high concentrations of amino acids to support their growth and proliferation. Although increased macropinocytic uptake and lysosomal degradation of the most abundant serum protein, albumin, in Ras-transformed cells can meet these demands, it is not understood
Giovanni S Offeddu et al.
Biomaterials, 212, 115-125 (2019-05-22)
Recent therapeutic success of large-molecule biologics has led to intense interest in assays to measure with precision their transport across the vascular endothelium and into the target tissue. Most current in vitro endothelial models show unrealistically large permeability coefficients due
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU076011-20UG4061828627578
EHU076011-50UG4061828392711