Kluczowe dokumenty
EHU074551
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CDK18
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCTCACCCTGGTGTTTGAGTACCTGGACAGTGACCTGAAGCAGTATCTGGACCACTGTGGGAACCTCATGAGCATGCACAACGTCAAGATTTTCATGTTCCAGCTGCTCCGGGGCCTCGCCTACTGTCACCACCGCAAGATCCTGCACCGGGACCTGAAGCCCCAGAACCTGCTCATCAACGAGAGGGGGGAGCTGAAGCTGGCCGACTTTGGACTGGCCAGGGCCAAGTCAGTGCCCACAAAGACTTACTCCAATGAGGTGGTGACCCTGTGGTACAGGCCCCCCGATGTGCTGCTGGGATCCACAGAGTACTCCACCCCCATTGATATGTGGGGCGTGGGCTGCATCCACTACGAGATGGCCACAGGGAGGCCCCTCTTCCCGGGCTCCACAGTCAAGGAGGAGCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shinya Matsuda et al.
Scientific reports, 7, 45545-45545 (2017-04-01)
PCTAIRE kinase 3 (PCTK3) is a member of the cyclin dependent kinase family, but its physiological function remains unknown. We previously reported that PCTK3-knockdown HEK293T cells showed actin accumulation at the leading edge, suggesting that PCTK3 is involved in the