Kluczowe dokumenty
EHU070981
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human E2F1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACCCCTCTCCTCTGTCTCCAGAAGCTTCTAGCTCTGGGGTCTGGCTACCGCTAGGAGGCTGAGCAAGCCAGGAAGGGAAGGAGTCTGTGTGGTGTGTATGTGCATGCAGCCTACACCCACACGTGTGTACCGGGGGTGAATGTGTGTGAGCATGTGTGTGTGCATGTACCGGGGAATGAAGGTGAACATACACCTCTGTGTGTGCACTGCAGACACGCCCCAGTGTGTCCACATGTGTGTGCATGAGTCCATGTGTGCGCGTGGGGGGGCTCTAACTGCACTTTCGGCCCTTTTGCTCTGGGGGTCCCACAAGGCCCAGGGCAGTGCCTGCTCCCAGAATCTGGTGCTCTGACCAGGCCAGGTGGGGAGGCTTTGGCTGGCTGGGCGTGTAGGACGGTGAGAGCACTTCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuan He et al.
Life sciences, 252, 117656-117656 (2020-04-15)
Diabetes is considered as one of the important risks in the progression of Hepatocellular carcinoma(HCC). Ribosome binding protein 1 (RRBP1), a rough endoplasmic reticulum protein, plays an essential role in diabetes and various cancer. E2F transcription factor 1 (E2F1), an
Lei Liu et al.
Oncology reports, 37(6), 3597-3605 (2017-05-13)
Tripartite motif containing 28 (TRIM28) is a universal corepressor for Kruppel‑associated box zinc finger proteins. In our previous study, it was shown that expression of TRIM28 is upregulated in non‑small cell lung cancer (NSCLC) cell lines and tissues. Here, we
Wen Luo et al.
Scientific reports, 6, 27904-27904 (2016-06-11)
miR-17 family microRNAs (miRNAs) are crucial for embryo development, however, their role in muscle development is still unclear. miR-20a-5p and miR-20b-5p belong to the miR-17 family and are transcribed from the miR-17~92 and miR-106a~363 clusters respectively. In this study, we
Juan Liu et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 37(2), 2673-2682 (2015-09-26)
Cancerous inhibitor of protein phosphatase 2A (CIP2A) is a recently identified oncoprotein. Here, we investigated its role in the formation of multidrug resistance (MDR) of cervical adenocarcinoma in vitro and in vivo. MTT assay showed that knockdown of CIP2A expression
Dan Zhao et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 12, 281-281 (2019-12-24)
Intracerebral hemorrhage (ICH) is a subtype of stroke with highest mortality and morbidity. We have previously demonstrated that dipotassium bisperoxo (picolinato) oxovanadate (V), (bpV[pic]) inhibits phosphatase and tensin homolog (PTEN) and activates extracellular signal-regulated kinase (ERK)1/2. In this study, we