Kluczowe dokumenty
EHU064811
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human LCK
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGTACCAGCCTCAGCCTTGAGAGGCCTTGAGAGGCCCTGGGGTTCTCCCCCTTTCTCTCCAGCCTGACTTGGGGAGATGGAGTTCTTGTGCCATAGTCACATGGCCTATGCACATATGGACTCTGCACATGAATCCCACCCACATGTGACACATATGCACCTTGTGTCTGTACACGTGTCCTGTAGTTGCGTGGACTCTGCACATGTCTTGTACATGTGTAGCCTGTGCATGTATGTCTTGGACACTGTACAAGGTACCCCTTTCTGGCTCTCCCATTTCCTGAGACCACAGAGAGAGGGGAGAAGCCTGGGATTGACAGAAGCTTCTGCCCACCTACTTTTCTTTCCTCAGATCATCCAGAAGTTCCTCAAGGGCCAGGACTTTATCTAATACCTCTGTGTGCTCCTCCTTGGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jeffrey J Kim et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 32(6), 1468-1479 (2014-02-13)
Molecular markers defining self-renewing pluripotent embryonic stem cells (ESCs) have been identified by relative comparisons between undifferentiated and differentiated cells. Most of analysis has been done under a specific differentiation condition that may present significantly different molecular changes over others.
S-Y Nam et al.
Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology, 48(7), 875-889 (2018-05-13)
Thymic stromal lymphopoietin (TSLP) is a regulator of mast cell-mediated allergic inflammatory reactions, but the manner in which TSLP contributes to allergic rhinitis (AR) remains unclear. Here, we sought to determine that TSLP plays a crucial role in AR by