Kluczowe dokumenty
EHU064371
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ABCG1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACCATCCCCACGTACCTACAGTGGATGTCCTACATCTCCTATGTCAGGTATGGGTTCGAAGGGGTCATCCTCTCCATCTATGGCTTAGACCGGGAAGATCTGCACTGTGACATCGACGAGACGTGCCACTTCCAGAAGTCGGAGGCCATCCTGCGGGAGCTGGACGTGGAAAATGCCAAGCTGTACCTGGACTTCATCGTACTCGGGATTTTCTTCATCTCCCTCCGCCTCATTGCCTATTTTGTCCTCAGGTACAAAATCCGGGCAGAGAGGTAAAACACCTGAATGCCAGGAAACAGGAAGATTAGACACTGTGGCCGAGGGCACGTCTAGAATCGAGGAGGCAAGCCTGTGCCCGACCGACGACACAGAGACTCTTCTGATCCAACCCCTAGAACCGCGTTGGGTTTGTGGGTGTCTCGTGCTCAGCCACTCTGCCCAGCTGGGTTGGATCTTCTCTCCATTCCCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jiahong Xue et al.
Analytical cellular pathology (Amsterdam), 2020, 2095645-2095645 (2020-12-22)
Summary. Oxidative stress is an important factor that is related to endothelial dysfunction. ATP-binding cassette transporter G1 (ABCG1), a regulator of intracellular cholesterol efflux, has been found to prevent endothelial activation in vessel walls. To explore the role of ABCG1