Kluczowe dokumenty
EHU061701
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TNFSF11
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTTCAAGGAGCTGTGCAAAAGGAATTACAACATATCGTTGGATCACAGCACATCAGAGCAGAGAAAGCGATGGTGGATGGCTCATGGTTAGATCTGGCCAAGAGGAGCAAGCTTGAAGCTCAGCCTTTTGCTCATCTCACTATTAATGCCACCGACATCCCATCTGGTTCCCATAAAGTGAGTCTGTCCTCTTGGTACCATGATCGGGGTTGGGCCAAGATCTCCAACATGACTTTTAGCAATGGAAAACTAATAGTTAATCAGGATGGCTTTTATTACCTGTATGCCAACATTTGCTTTCGACATCATGAAACTTCAGGAGACCTAGCTACAGAGTATCTTCAACTAATGGTGTACGTCACTAAAACCAGCATCAAAATCCCAAGTTCTCATACCCTGATGAAAGGAGGAAGCACCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aase Haj Hensvold et al.
Arthritis research & therapy, 17, 239-239 (2015-09-05)
Receptor activator of nuclear factor kappa B ligand (RANKL) is a key regulator of bone metabolism. Anti-citrullinated protein antibodies (ACPA) have been suggested to cause bone destruction by osteoclast activation. We investigated the relationship between RANKL and ACPA in patients
Hae-Rim Kim et al.
PloS one, 10(4), e0124909-e0124909 (2015-04-22)
Vascular endothelial growth factor (VEGF) has angiogenic, inflammatory, and bone-destructive roles in rheumatoid arthritis (RA). We aimed to determine the unique role of VEGF in osteoclastogenesis in RA. VEGF-induced receptor activator of nuclear factor ҡB ligand (RANKL) expression was determined
Hong Hu et al.
Breast cancer research and treatment, 146(3), 515-523 (2014-07-11)
The receptor activator of nuclear factor-κB ligand (RANKL) acts as a paracrine factor in progesterone-induced mammary epithelial proliferation and tumorigenesis. This evidence comes mainly from mouse models. Our aim was to examine whether RANKL expression in human normal and malignant