Kluczowe dokumenty
EHU060711
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human DPYD
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GTTTGTCACTGGCAGACTCGAGACTGTAGGCACTGCCATGGCCCCTGTGCTCAGTAAGGACTCGGCGGACATCGAGAGTATCCTGGCTTTAAATCCTCGAACACAAACTCATGCAACTCTGCGTTCCACTTCGGCCAAGAAATTAGACAAGAAACATTGGAAAAGAAATCCTGATAAGAACTGCTTTAATTGTGAGAAGCTGGAGAATAATTTTGATGACATCAAGCACACGACTCTTGGTGAGCGAGGAGCTCTCCGAGAAGCAATGAGATGCCTGAAATGTGCAGATGCCCCGTGTCAGAAGAGCTGTCCAACTAATCTTGATATTAAATCATTCATCACAAGTATTGCAAACAAGAACTATTATGGAGCTGCTAAGATGATATTTTCTGACAACCCACTTGGTCTGACTTGTGGAATGGTATGTCCAACCTCTGATCTTTGTGTAGGTGGATGCAATTTATATGCCACTGAAGAGGGACC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Donghui Cai et al.
International journal of molecular sciences, 16(10), 23668-23682 (2015-10-13)
MiR-302b is a member of miR-302-367 cluster. The miR-302-367 cluster played important roles in maintaining pluripotency in human embryonic stem cells (hESCs) and has been proved to be capable of suppressing cell growth in several types of cancer cell lines