Kluczowe dokumenty
EHU045521
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RAD51
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCATAAATGCCAACGATGTGAAGAAATTGGAAGAAGCTGGATTCCATACTGTGGAGGCTGTTGCCTATGCGCCAAAGAAGGAGCTAATAAATATTAAGGGAATTAGTGAAGCCAAAGCTGATAAAATTCTGGCTGAGGCAGCTAAATTAGTTCCAATGGGTTTCACCACTGCAACTGAATTCCACCAAAGGCGGTCAGAGATCATACAGATTACTACTGGCTCCAAAGAGCTTGACAAACTACTTCAAGGTGGAATTGAGACTGGATCTATCACAGAAATGTTTGGAGAATTCCGAACTGGGAAGACCCAGATCTGTCATACGCTAGCTGTCACCTGCCAGCTTCCCATTGACCGGGGTGGAGGTGAAGGAAAGGCCATGTACATTGACACTGAGGGTACCTTTAGGCCAGAACGGCTGCTGGCAGTGGCTGAGAGGTATGGTCTCTCTGGCAGTGATG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jennifer M Mason et al.
Cancer research, 74(13), 3546-3555 (2014-04-23)
RAD51 is the central protein that catalyzes DNA repair via homologous recombination, a process that ensures genomic stability. RAD51 protein is commonly expressed at high levels in cancer cells relative to their noncancerous precursors. High levels of RAD51 expression can
Xinzhu Deng et al.
PloS one, 10(6), e0127862-e0127862 (2015-06-30)
Mammalian NOTCH1-4 receptors are all associated with human malignancy, although exact roles remain enigmatic. Here we employ glp-1(ar202), a temperature-sensitive gain-of-function C. elegans NOTCH mutant, to delineate NOTCH-driven tumor responses to radiotherapy. At ≤20°C, glp-1(ar202) is wild-type, whereas at 25°C