Kluczowe dokumenty
EHU041711
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CPT1A
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCACTGAGTCATGCGACTTCGTGCGGGCCATGGTGGACCCGGCCCAGACGGTGGAACAGAGGCTGAAGTTGTTCAAGTTGGCGTCTGAGAAGCATCAGCATATGTATCGCCTCGCCATGACCGGCTCTGGGATCGATCGTCACCTCTTCTGCCTTTACGTGGTGTCTAAATATCTCGCTGTGGAGTCCCCTTTCCTTAAGGAAGTTTTATCTGAGCCTTGGAGATTATCAACAAGCCAGACCCCTCAGCAGCAAGTGGAGCTGTTTGACTTGGAGAATAACCCAGAGTACGTGTCCAGCGGAGGGGGCTTTGGACCGGTTGCTGATGACGGCTATGGTGTGTCGTACATCCTTGTGGGAGAGAACCTCATCAATTTCCACATTTCTTCCAAGTTCTCTTGCCCTGAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jin Seok et al.
Stem cell research & therapy, 11(1), 1-1 (2020-01-05)
Human placenta-derived mesenchymal stem cells (PD-MSCs) are powerful sources for cell therapy in regenerative medicine. However, a limited lifespan by senescence through mechanisms that are well unknown is the greatest obstacle. In the present study, we first demonstrated the characterization
Hideki Iwamoto et al.
Cell metabolism, 28(1), 104-117 (2018-06-05)
Intrinsic and evasive antiangiogenic drug (AAD) resistance is frequently developed in cancer patients, and molecular mechanisms underlying AAD resistance remain largely unknown. Here we describe AAD-triggered, lipid-dependent metabolic reprogramming as an alternative mechanism of AAD resistance. Unexpectedly, tumor angiogenesis in adipose
Seher Balaban et al.
Molecular cancer research : MCR, 17(4), 949-962 (2019-01-17)
Prostate cancer cells exhibit altered cellular metabolism but, notably, not the hallmarks of Warburg metabolism. Prostate cancer cells exhibit increased de novo synthesis of fatty acids (FA); however, little is known about how extracellular FAs, such as those in the
Trang Thi Thu Nguyen et al.
The Journal of clinical investigation, 130(7), 3699-3716 (2020-04-22)
The Warburg effect is a tumor-related phenomenon that could potentially be targeted therapeutically. Here, we showed that glioblastoma (GBM) cultures and patients' tumors harbored super-enhancers in several genes related to the Warburg effect. By conducting a transcriptome analysis followed by