EHU029871
MISSION® esiRNA
targeting human PFKFB4
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGTGATGAGGCTACGGAGGACTTCATGAGGCGCATTGAGTGCTATGAGAACTCCTACGAGTCGCTAGATGAGGACCTGGATAGGGACCTGTCCTATATCAAGATCATGGATGTGGGCCAGAGCTACGTGGTGAACCGTGTGGCTGACCACATCCAGAGCCGCATCGTATATTACCTCATGAACATCCACGTGACCCCCCGCTCCATCTACCTCTGCCGGCACGGGGAGAGCGAGCTCAACCTCAAGGGCCGGATTGGCGGGGACCCAGGACTGTCCCCTCGGGGCAGGGAGTTTGCCAAGAGTCTAGCCCAGTTCATCAGTGACCAAAATATCAAGGATCTGAAGGTCTGGACAAGCCAGATGAAGAGGACAATCCAGACGGCTGAGGCACTGGGTGTGCCCTATGAACAGTGGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PFKFB4(5210) , PFKFB4(5210)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?