Kluczowe dokumenty
EHU023721
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SLC4A10
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGAAGCAACTGAAGGGCGTATAAGTGCAATTGAATCTCTCTTTGGAGCATCCATGACCGGGATAGCCTATTCTCTCTTTGGTGGACAGCCTCTTACCATATTAGGCAGTACAGGACCAGTTTTGGTGTTTGAAAAGATTTTGTTTAAATTTTGCAAAGAATATGGGCTGTCATACCTATCTTTAAGAGCTAGCATTGGACTTTGGACTGCAACTCTATGTATCATACTTGTGGCCACAGATGCTAGTTCCCTTGTCTGCTACATCACTCGGTTTACTGAAGAAGCTTTTGCTTCCCTGATTTGCATCATTTTCATTTATGAGGCCCTGGAGAAGTTGTTTGAACTCAGTGAAGCATATCCAATCAACATGCATAATGATCTGGAACTGCTGACACAATACTCGTGTAACTGTGTGGAACCG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C