Merck
EHU020301
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HDAC11
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GAGCTCAAGTGGTCCTTTGCTGTTGCTACCATCACAGAAATCCCCCCCGTTATCTTCCTCCCCAACTTCCTTGTGCAGAGGAAGGTGCTGAGGCCCCTTCGGACCCAGACAGGAGGAACCATAATGGCGGGGAAGCTGGCTGTGGAGCGAGGCTGGGCCATCAACGTGGGGGGTGGCTTCCACCACTGCTCCAGCGACCGTGGCGGGGGCTTCTGTGCCTATGCGGACATCACGCTCGCCATCAAGTTTCTGTTTGAGCGTGTGGAGGGCATCTCCAGGGCTACCATCATTGATCTTGATGCCCATCAGGGCAATGGGCATGAGCGAGACTTCATGGACGACAAGCGTGTGTACATCATGGATGTCTACAACCGCCACATCTACCCAGGGGACCGCTTTGCCAAGCAGGCCATCAGGCGGAAGGTGGAGCTGGAGTGGGGCACAGAGGATGATGAGTACCTGGATAAGGTGGAGAGGAACATCAAGAAATCCCTCCAGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Li Yuan et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 122, 1-10 (2018-08-01)
Immune deregulation is a causative factor in pathogenesis of myocarditis. Histone deacetylases (HDAC) involve multiple biochemical activities in the cell. This study aims to elucidate the role of HDAC11 in the regulation of interleukin (IL)-13-expression in CD4+ T cells of
Ming-Yang Li et al.
Oncotarget, 7(48), 79914-79924 (2016-11-09)
The regulatory B cells (Breg) are important in the body immunity. The differentiation process of Breg is not fully understood yet. Ubiquitin A20 has immune regulatory functions. This study aims to investigate the role of A20 in the regulation of
Shashi Bala et al.
Journal of leukocyte biology, 102(2), 487-498 (2017-06-07)
Inflammation promotes the progression of alcoholic liver disease. Alcohol sensitizes KCs to gut-derived endotoxin (LPS); however, signaling pathways that perpetuate inflammation in alcoholic liver disease are only partially understood. We found that chronic alcohol feeding in mice induced miR-155, an