Kluczowe dokumenty
EHU016451
MISSION® esiRNA
targeting human PTPN1
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TATCCGACATGAAGCCAGTGACTTCCCATGTAGAGTGGCCAAGCTTCCTAAGAACAAAAACCGAAATAGGTACAGAGACGTCAGTCCCTTTGACCATAGTCGGATTAAACTACATCAAGAAGATAATGACTATATCAACGCTAGTTTGATAAAAATGGAAGAAGCCCAAAGGAGTTACATTCTTACCCAGGGCCCTTTGCCTAACACATGCGGTCACTTTTGGGAGATGGTGTGGGAGCAGAAAAGCAGGGGTGTCGTCATGCTCAACAGAGTGATGGAGAAAGGTTCGTTAAAATGCGCACAATACTGGCCACAAAAAGAAGAAAAAGAGATGATCTTTGAAGACACAAATTTGAAATTAACATTGATCTCTGAAGATATCAAGTCATATTATACAGTGCGACAGCTAGAATTGGAAAACCTTACAACCCAAGAAACTCGAGAGATCTTACATTTCCACTATACCACATGGCCTGACTTTGGAGTCCCTGAATCACCAGCCTCATT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PTPN1(5770) , PTPN1(5770)