Merck
EHU011941
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CLPP
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTCTTCCTGCAATCCGAGAGCAACAAGAAGCCCATCCACATGTACATCAACAGCCCTGGTGGTGTGGTGACCGCGGGCCTGGCCATCTACGACACGATGCAGTACATCCTCAACCCGATCTGCACCTGGTGCGTGGGCCAGGCCGCCAGCATGGGCTCCCTGCTTCTCGCCGCCGGCACCCCAGGCATGCGCCACTCGCTCCCCAACTCCCGTATCATGATCCACCAGCCCTCAGGAGGCGCCCGGGGCCAAGCCACAGACATTGCCATCCAGGCAGAGGAGATCATGAAGCTCAAGAAGCAGCTCTATAACATCTACGCCAAGCACACCAAACAGAGCCTGCAGGTGATCGAGTCCGCCATGGAGAGGGACCGCTACATGAGCCCCATGGAGGCCCAGGAGTTTGGCATCTTAGACAAGGTTCTGGTCCACCCTCCCCAGGACGGTGAGGATGAGCCCACGCTGGTGCAGAAGGAGCCTGTAGAAGCAGCGCCGGCAGCAGAACCTGTCCCAGCTAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Di Hu et al.
Acta neuropathologica, 137(6), 939-960 (2019-03-17)
Both α-Synuclein (αSyn) accumulation and mitochondrial dysfunction have been implicated in the pathology of Parkinson's disease (PD). Although studies suggest that αSyn and its missense mutant, A53T, preferentially accumulate in the mitochondria, the mechanisms by which αSyn and mitochondrial proteins