Merck
E9505
Sigma-Aldrich
β-Estradiol 3-sulfate sodium salt
≥93%
Synonim(y):
1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 3-sulfate, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 3-sulfate
About This Item
Wzór liniowy:
C18H23O5SNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Próba
≥93%
Formularz
powder
zawiera
~70% N-methyl-D-glucamine as stabilizer
rozpuszczalność
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na].[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OS(O)(=O)=O)ccc24
InChI
1S/C18H24O5S.Na.H/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;;/h3,5,10,14-17,19H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);;/t14-,15-,16+,17+,18+;;/m1../s1
Klucz InChI
PYPVMTJYMKHIST-LBARCDFESA-N
Opis ogólny
β-estradiol jest wydzielany przez rozwijające się jajniki i dominuje w okresie przedmenopauzalnym u kobiet.
Zastosowanie
Sól sodowa 3-siarczanu β-estradiolu została wykorzystana do pomiaru poziomu estradiolu z supernatantu hodowli w ultrawydajnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas.
Działania biochem./fizjol.
β-estradiol jest hormonem steroidowym zaangażowanym w wiele funkcji narządów. Jest istotnie związany z funkcjami mózgu, w tym neuroprotekcją, neurogenezą i plastycznością synaptyczną. β-estradiol utrzymuje homeostazę kości, dlatego jest preferowany w terapii osteoporozy. 17-β-estradiol jest najbardziej aktywnym estrogenem wytwarzanym w naszym organizmie. W okresie pomenopauzalnym 17-β-estradiol hamuje oksydacyjną modyfikację lipoprotein o niskiej gęstości. Wskazuje to, że estrogenowa terapia zastępcza może być przydatna w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych.
Opakowanie
Package size based on steroid content
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J M Green et al.
Canadian journal of biochemistry and cell biology = Revue canadienne de biochimie et biologie cellulaire, 61(1), 15-22 (1983-01-01)
A radioisotopic assay for cytoplasmic estradiol-17 beta sulfotransferase activity in rat liver was developed. Routine enzyme assays used 120 microM [3H]estradiol-17 beta, 240 microM 3'-phosphoadenosine-5'-phosphosulfate, and enzyme samples containing up to 0.60 mg of cytosol protein. Livers from males and
Layer-by-Layer Films for Biomedical Applications, 517-517 (2014)
Bioactive Natural Products: Chemistry and Biology, 375-375 (2015)
The in vitro metabolism of estrone and estradiol-17 beta and their 3-sulfates by the renal tissues from pregnant and female fetal guinea-pigs.
G L Adessi et al.
Journal of steroid biochemistry, 15, 453-459 (1981-12-01)
Y M Qian et al.
The Journal of biological chemistry, 276(9), 6404-6411 (2000-12-05)
Multidrug resistance protein 1 (MRP1) is an ATP-binding cassette (ABC) transporter that transports a range of hydrophobic xenobiotics, as well as relatively hydrophilic organic anion conjugates. The protein is present at high levels in testicular Leydig and Sertoli cells. Studies
Produkty
Separation of Estriol 3-(β-D-glucuronide) sodium salt; β-Estradiol 3-(β-D-glucuronide) 17-sulfate dipotassium salt; Estriol 3-sulfate sodium salt; β-Estradiol 3,17-disulfate dipotassium salt, ≥95%; β-Estradiol 17-(β-D-glucuronide) sodium salt; β-Estradiol 3-(β-D-glucuronide) sodium salt; Estrone 3-(β-D-glucuronide) sodium salt; β-Estradiol 3-sulfate sodium salt, ≥93%; Estriol, ≥97%; Estrone 3-sulfate sodium salt, contains ~35% Tris as stabilizer; β-Estradiol, ≥98%; α-Estradiol, powder, ≥98% (TLC); Estrone, ≥99%
Powiązane treści
The Titan C18 column provided efficient and rapid resolution of thirteen related estrogenic compounds. Ultra Ultra high purity solvents provided robust operation.