DWP96500G4-EP
Eppendorf® Deepwell Plate 96/500μL
PCR Clean, volume 500 μL, green border with clear wells, pkg of 40 plates (5 bags x 8 plates)
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Właściwości
PCR Clean
green border with clear wells
opakowanie
pkg of 40 plates (5 bags x 8 plates)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 951031861
dostępność
available only in North America
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 well
pojemność
500 μL
dołki
96
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- 10349 matryca: do 30% szybsza identyfikacja próbki i mniej błędów pipetowania dzięki etykietom alfanumerycznym o wysokim kontraście
- 10351 konstrukcja studzienki: Zoptymalizowana geometria studzienek dla maksymalnego odzysku próbki i doskonałych właściwości mieszania
- Minimalna pozostała objętość i wysoka jednorodność między studzienkami
- Podniesione krawędzie dołków i gładka powierzchnia zapewniają niezawodne zamykanie, nawet przy zgrzewaniu na gorąco
- Łatwe i niezawodne układanie w stosy
- g-Safe: wyjątkowa stabilność wirowania do 6000 × g dla szybszych protokołów i lepszej jakości próbek
- Wysokiej jakości polipropylen gwarantuje wysoką odporność na chemikalia, naprężenia mechaniczne i ekstremalne temperatury
- Wyprodukowane bez środków poślizgowych, plastyfikatorów i biocydów - materiałów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na testy biologiczne
- Możliwość autoklawowania (121°C, 20 minut)
- Dostępne z kodem kreskowym. Dodatkowe informacje dostępne na stronie: www.eppendorf.com/barcode
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP951031861-40EA | 4061835086252 |