Kluczowe dokumenty
D7407
Sigma-Aldrich
Anti-Dog IgG (whole molecule) antibody produced in rabbit
whole antiserum
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
whole antiserum
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
zawiera
15 mM sodium azide
metody
indirect ELISA: 1:100,000
quantitative precipitin assay: 3-6 mg/mL
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunoglobulina G (IgG) stanowi około 10-20% białek osocza. IgG składa się z glikoprotein, z których 82-96% stanowią białka, a 4-18% węglowodany. Składa się z czterech podklas, tj. IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4. IgG składa się z czterech łańcuchów polipeptydowych, dwóch łańcuchów ciężkich (łańcuchy γ) i dwóch łańcuchów lekkich (łańcuchy κ lub λ), które są połączone międzyłańcuchowymi wiązaniami disiarczkowymi. Łańcuchy ciężki i lekki są połączone w domenie VH i CH1, tworząc ramię Fab (fragment wiążący antygen). Antygen wiąże się z regionami V przeciwciała.
Specyficzność
Za pomocą immunoelektroforezy określono, że surowica jest immunospecyficzna dla psich IgG w porównaniu z normalną psią surowicą i psimi IgG. Ta surowica odpornościowa nie była badana pod kątem międzygatunkowej reaktywności krzyżowej.
Działania biochem./fizjol.
Immunoglobulina G (IgG) jest przeciwciałem glikoproteinowym, które moduluje kilka odpowiedzi immunologicznych. IgG aktywuje układ dopełniacza i reguluje cytotoksyczność komórkową zależną od przeciwciał (ADCC).
Podtyp przeciwciał IgG jest najobficiej występującą immunoglobuliną układu odpornościowego. Jest on wydzielany przez komórki B i znajduje się we krwi oraz płynach pozakomórkowych, zapewniając ochronę przed infekcjami wywołanymi przez bakterie, grzyby i wirusy. Matczyne IgG są przekazywane płodowi przez łożysko, co ma kluczowe znaczenie dla obrony immunologicznej noworodka przed infekcjami.
Postać fizyczna
Rabbit Anti-Dog IgG jest dostarczany w postaci płynu zawierającego 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Uwaga dotycząca przygotowania
poddane obróbce w celu usunięcia lipoprotein
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W celu dłuższego przechowywania roztwór można zamrozić w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Nie zaleca się przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gestur Vidarsson et al.
Frontiers in immunology, 5, 520-520 (2014-11-05)
Of the five immunoglobulin isotypes, immunoglobulin G (IgG) is most abundant in human serum. The four subclasses, IgG1, IgG2, IgG3, and IgG4, which are highly conserved, differ in their constant region, particularly in their hinges and upper CH2 domains. These
S Hashira et al.
Pediatrics international : official journal of the Japan Pediatric Society, 42(4), 337-342 (2000-09-15)
Maternal immunoglobulin G (IgG), transferred across the placenta to the fetus during intrauterine life, is an important component of the neonatal immunological defence mechanisms against infection. There is controversy with respect to differences in placental transfer of the different IgG