Kluczowe dokumenty
D218
Monoclonal Anti-Dihydropyridine Receptor (α1 Subunit) antibody produced in mouse
clone 1A, buffered aqueous solution
About This Item
Polecane produkty
białko sprzężone
unconjugated
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~200 kDa
reaktywność gatunkowa
human (weakly), guinea pig, mouse, rat, rabbit
metody
immunohistochemistry (frozen sections): 1:200
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot (chemiluminescent): 1:500
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CACNA1S(779)
mouse ... Cacna1s(12292)
rat ... Cacna1s(682930)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence (1 paper)