Kluczowe dokumenty
CWA-1064
Anti-Human CD3ε (APA1/1) ColorWheel® Dye-Ready mAb
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
APA1/1, monoclonal
linia produktu
ColorWheel®
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 23.15 kDa
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
sekwencja epitopowa
C-terminal half.
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kompatybilność
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD3E(916)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Flow Cytometry in Jurkat cells.
Flow Cytometry Analysis (FC): Staining of one million Jurkat cells was performed using 5 μL of a 1:1 mixture of Cat. No. CWA-1064, Anti-Human CD3e (APA1/1) ColorWheel® Dye-Ready mAb and Cat. No. CWD-PE ColorWheel® Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye or an equivalent amount of PE-conjugated Mouse IgG1 isotype control.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Kompatybilność
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
wymagane, ale niedostarczone
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3