CMC0021
OverExpress™ C41(DE3) Electrocompetent Cells
Escherichia coli, rod shaped
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.85
Polecane produkty
Nazwa produktu
OverExpress™ C41(DE3) Electrocompetent Cells, for the highest protein expression
pochodzenie biologiczne
Escherichia coli
klasa czystości
for molecular biology
tryb wzrostu
adherent or suspension
morfologia
rod shaped
metody
microbiological culture: suitable
transformacja komórek
competent cell type: electrocompetent
transformation efficiency: ≥1 x 109 cfu/μg
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
8829 Electrocompetent and Chemically Competent Cells to szczepy E. coli, które są skuteczne w ekspresji toksycznych białek ze wszystkich klas organizmów, w tym eubakterii, drożdży, roślin, wirusów i ssaków. Skuteczność tych nowych szczepów w ekspresji toksycznych białek została potwierdzona w ponad 350 publikacjach. Szczepy 8829 zawierają mutacje genetyczne fenotypowo wyselekcjonowane pod kątem nadawania tolerancji na toksyczne białka. Szczep C41(DE3) został wyprowadzony z BL21(DE3). Szczep ten posiada co najmniej jedną mutację, która zapobiega śmierci komórek związanej z ekspresją wielu rekombinowanych toksycznych białek. Szczep C43(DE3) został wyprowadzony z C41(DE3) poprzez selekcję odporności na inne toksyczne białko i może wyrażać inny zestaw toksycznych białek niż C41(DE3). 8829 C41(DE3)pLysS i C43(DE3)pLysS zawierają również plazmid odporny na chloramfenikol, który koduje lizozym T7, który jest naturalnym inhibitorem polimerazy RNA T7. Komórki zawierające pLysS wytwarzają niewielką ilość lizozymu T7. Szczepy te są wykorzystywane do tłumienia podstawowej ekspresji polimerazy T7 RNA przed indukcją, stabilizując w ten sposób rekombinanty kodujące szczególnie toksyczne białka.
Genotyp
F - ompT hsdSB (rB- mB-) gal dcm (DE3)
Genotyp
F - ompT hsdSB (rB- mB-) gal dcm (DE3)
Cechy i korzyści
- Ekspresja genów wklonowanych do dowolnego wektora T7 za pomocą tych pochodnych BL21(DE3)
- Skuteczny w ekspresji toksycznych i błonowych białek
- Cytowane w ponad 350 artykułach naukowych
Komponenty
- OverExpress C41(DE3) electrocompetent cells
- pUC 19 transformation control DNA
- recovery medium for expression
Informacje prawne
OverExpress is a trademark of Imaxio, S.A.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Ramachandra M Bhaskara et al.
Nature communications, 10(1), 2370-2370 (2019-05-31)
FAM134B/RETREG1 is a selective ER-phagy receptor that regulates the size and shape of the endoplasmic reticulum. The structure of its reticulon-homology domain (RHD), an element shared with other ER-shaping proteins, and the mechanism of membrane shaping remain poorly understood. Using
Myles B C Dillon et al.
ACS chemical biology, 7(7), 1198-1204 (2012-04-18)
Protein arginine methyltransferases (PRMTs) catalyze the posttranslational methylation of arginine using S-adenosylmethionine (SAM) as a methyl-donor. The PRMT family is widely expressed and has been implicated in biological functions such as RNA splicing, transcriptional control, signal transduction, and DNA repair.
Ji-Young Youn et al.
Molecular biology of the cell, 21(17), 3054-3069 (2010-07-09)
BAR domains are protein modules that bind to membranes and promote membrane curvature. One type of BAR domain, the N-BAR domain, contains an additional N-terminal amphipathic helix, which contributes to membrane-binding and bending activities. The only known N-BAR-domain proteins in
Myles B C Dillon et al.
The Journal of biological chemistry, 288(39), 27872-27880 (2013-08-16)
Protein arginine methyltransferase (PRMT) 8 is unique among the PRMTs, as it has a highly restricted tissue expression pattern and an N terminus that contains two automethylation sites and a myristoylation site. PRMTs catalyze the transfer of a methyl group
Neale Harrison et al.
PloS one, 9(11), e113007-e113007 (2014-11-26)
N-acylethanolamines are an important class of lipid signaling molecules found in many species, including the nematode Caenorhabditis elegans (C. elegans) where they are involved in development and adult lifespan. In mammals, the relative activity of the biosynthetic enzyme N-acyl phosphatidylethanolamine-specific
Protokoły
OverExpress™ Electrocompetent Cells are provided in 25 μL aliquots, sufficient for one transformation reaction.