Kluczowe dokumenty
CLS705811L
Pyrex® VISTA volumetric flask, Class B
capacity 1 L
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
Materiały
borosilicate glass
long
sterylność
non-sterile
Właściwości
class B
closure type Snap cap
opakowanie
case of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 70581-1L
pojemność
1 L
Opis ogólny
Kolby miarowe Pyrex VISTA klasy B charakteryzują się tolerancją pojemności dwukrotnie większą niż w przypadku naczyń miarowych klasy A. Linia podziałki jest ostra i trwała, a duże niebieskie litery zegara ułatwiają odczytanie napisów. Zatrzaski są dostarczane ze wszystkimi rozmiarami.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)