Kluczowe dokumenty
CLS70368160
Pyrex® Milk Dilution bottle with screw cap
capacity 160 mL, wide mouth
Synonim(y):
Pyrex® glass bottles
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Materiały
borosilicate glass bottle
clear bottle
square bottle
wide-mouth bottle
Właściwości
autoclavable
cap
soda lime glass
opakowanie
pkg of 12 ea
case of 48 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 70368-160
pojemność
160 mL
śr. × wys.
44 mm × 150 mm
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)