Kluczowe dokumenty
CLS6750
Corning® LSE 49 Liter Shaking Incubator
AC/DC input 120 V AC
Synonim(y):
akcesoria do wymiany sprzętu
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
Materiały
cold-rolled stainless steel housing
stainless steel interior (mirrored)
Właściwości
fits flask 4 x 1L, 5 x 500 mL, 9 x 250 mL, 16 x 125
Parametry
20-300 rpm shaking frequency
5-80 °C (Temperature Increments: 0.1 deg. C)
komora szer. × śr. × wys.
34.3 cm × 37.5 cm × 38.1 cm
zewnętrzne szer. × śr. × wys.
42.5 cm × 55 cm × 58 cm
rozmiar
49 L
Opis ogólny
Ten inkubator szafkowy ma kompaktowe wymiary i można go ustawiać jeden na drugim, aby zmaksymalizować oszczędność miejsca. Wbudowana wytrząsarka orbitalna akceptuje szeroki asortyment platform i zacisków, które mogą pomieścić kolby, szalki Petriego i stojaki na probówki. Maksymalna pojemność to 4 kolby o pojemności 1 l.
Cechy i korzyści
  • Wyjątkowa jednorodność temperatury
  • Duży obszar podglądu dla niezakłóconego monitorowania próbek
  • Szeroki zakres temperatur
  • Wiele opcji półek
  • Precyzyjny mechanizm wytrząsania
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)