Kluczowe dokumenty
CLS6710
Corning® LSE Multiposition Digital Vortexer
AC/DC input 230 V, AC/DC input 50 Hz, AC/DC input, Schuko plug, AC/DC input, UK plug
Synonim(y):
wytrząsarka
About This Item
Kod UNSPSC:
41103814
NACRES:
NB.02
producent / nazwa handlowa
Corning 6710
6710
komora szer. × śr. × wys.
(10.3 in.) (13.3 in.) (5.1 in.)
Opis ogólny
Corning Digital Vortexer to wielofunkcyjna wytrząsarka przeznaczona do różnych zastosowań związanych z wytrząsaniem i mieszaniem. Trzy łatwo zdejmowane i wymienne platformy mieszczą wiele różnych pojemników na próbki, takich jak kolby, butelki, statywy na probówki, płytki, pudełka i naczynia. Platforma zaciskowa posiada sprężynowe pręty mocujące, które dopasowują się do naczyń o różnych kształtach i rozmiarach. Platforma do mikropłytek została zaprojektowana do bezpiecznego przechowywania do czterech mikropłytek. Działanie worteksera może być czasowe lub ciągłe, a prędkość jest zmienna. Szeroki zakres prędkości pozwala na użycie worteksera zarówno do delikatnego mieszania, jak i energicznego mieszania. Mocny silnik oraz odporna chemicznie i łatwa do czyszczenia powierzchnia sprawiają, że sprzęt ten jest doskonałym wyborem na lata bezproblemowego użytkowania.
Cechy i zalety
  • Trzy wszechstronne opcje platformy (dostępne osobno)
  • Kompaktowa konstrukcja z łatwo dostępnym panelem sterowania
  • Antypoślizgowa gumowa mata utrzymująca pojemniki na miejscu
  • Bezpieczny do użytku w chłodni lub inkubatorze
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)