Kluczowe dokumenty
CLS5655500
PYREX® EZ Access wide mouth volumetric flask
capacity 500 mL
Synonim(y):
szkło wolumetryczne
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
Materiały
PTFE liner
cap (polybutylene terephthalate)
flask (class A glass)
flask (flat bottom, threaded)
opis
heavy duty, with GL32 screw cap
Właściwości
class A
To Contain
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 5655-500
wys. × śr. zewn.
260 mm × 102 mm
pojemność
500 mL
dopasowywanie
GL 32 thread
Opis ogólny
Szeroki lejkowaty gwint oraz szeroka szyjka umożliwiają łatwe napełnianie i mieszanie różnych materiałów w roztworze. Ta wyjątkowo szeroka szyjka umożliwia również dostęp do pipet o większej pojemności. Dla dodatkowej wygody, jeden rozmiar (GL32) odpornej chemicznie, wysokotemperaturowej zakrętki z politereftalanu butylenu pasuje do wszystkich kolb. Ta gwintowana zakrętka ma wkładkę z PTFE, która zapewnia bezpieczne zamknięcie i szczelne przechowywanie roztworu.
Informacje prawne
EZ Acess is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)