CLS480103
Optional heads for Corning® LSE™ vortex mixers
optional head for 8 x 15 mL and 8 x 12/13 mm diameter tubes, 1/cs
Synonim(y):
akcesoria do wymiany sprzętu
About This Item
Kod UNSPSC:
41103814
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 480103
przydatność
suitable for (for use with Corning LSE vortex mixer)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Opcjonalne głowice do mieszalników wirowych Corning LSE: CLS6776, CLS6777 i CLS6775
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS480103-1EA | 4061825882338 |