CLS440812
Corning® SS2I Stirrer
Single position, Slow Speed, capacity 10 L, AC/DC input 120 V AC
Synonim(y):
Akcesoria do mieszadeł Corning
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
Polecane produkty
Materiały
platform (glass filled resin)
Właściwości
Single position, Slow Speed
zakres pomiaru
10-150 rpm
pojemność
10 L
śr. naczynia
≤280 mm
masa
2.6 kg
Opis ogólny
To wolnoobrotowe mieszadło Corning ma jedną pozycję ze zintegrowanymi elementami sterującymi, które mogą pomieścić do 10-litrowego naczynia. Zostało zaprojektowane do użytku ze szklanymi i plastikowymi kolbami wirnikowymi Corning, aby zapewnić optymalną prędkość mieszania zarówno dla dobrego mieszania, jak i wysokiej żywotności komórek. Urządzenie działa pod napięciem 120 V/60 Hz. Kompaktowa konstrukcja oszczędza cenne miejsce na stole i oferuje wydajne mieszanie w zakresie od 10 do 150 obr. Jednak jego ekonomiczne cechy (tylko jedna pozycja mieszania) sprawiają, że jest to idealna alternatywa dla droższych jednostek wielopozycyjnych. -Wytrzymała, lekka obudowa z żywicy wypełnionej szkłem ma niskoprofilową konstrukcję. -Stopień ochrony IP 65. -Może być używany w środowisku o maksymalnej wilgotności względnej 80%.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)